Learn More
Multiroir Controlec™ Carro
Los carros de plástico multiuso Multiroir son prácticos y funcionales, ideales para uso general, transporte y desplazamiento de varios artículos por el laboratorio o el espacio de trabajo.
Brand: Multiroir Controlec™ 65002
240.01 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alert:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Description
- Marco de aluminio con asas en cada extremo
- Disponible en formato de dos o tres bandejas
- Con ruedas para facilitar la maniobrabilidad
- Disponible en gris claro o negro
Specifications
Gris claro | |
80 kg/bandeja, 250 kg en total | |
3 |
1100 mm x 520 mm x 1020 mm en total; bandeja de 504 mm x 910 mm | |
Marco de aluminio, bandejas de polipropileno | |
Polipropileno |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.