Learn More
BINDER™ Carro
Para su uso con: Todos los modelos a partir de 240 l
Marca:  BINDER™ 9051-0019
Código de producto. 15642206
  • 1690.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Resistente en fabricación
  • Ruedas con frenos de bloqueo
  • Se requiere montaje, se incluyen instrucciones detalladas
Especificaciones
Especificaciones
Carro estable, ruedas con frenos de bloqueo, dimensiones: 1.300 An x 800 F x 780 Al mm
Carga máx. de 250 kg
Accesorio, carro
51.2 in.
30,7 in
800 mm
Cámaras BINDER BD 260, BF 260, ED 260, FD 260, FED 260, FP 240, M 240
Acero
130 x 80 x 78 cm
1300 mm
780 mm
31.5 in.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BINDER™ Carro > Dimensiones (An x P x Al): 1300 x 800 x 780 mm