Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Freezers - Boxed
La serie TSG de congeladores de uso general se ha creado con las funciones de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TSG400FESBV
3612.85 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Los congeladores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los congeladores de la serie TSG han sido diseñados pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
- Amplia gama de tamaños, desde puerta sólida de 400 l a puerta doble de 1500 l.
- Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
- Interior y exterior pintados en blanco
- Descongelación adaptativa
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
- Menor producción de calor
- Puerto de acceso posterior
- Cierre con llave
- y sin mercurio
- Refrigerantes verdes con hidrocarburos
- Contactos de telealarma
Especificaciones
Congelador de laboratorio de uso general de la serie TSG | |
-12°C a -30°C | |
Sólido | |
Acero | |
Acero pintado | |
30 kg | |
Sí | |
1 puerto de acceso trasero | |
Descongelación adaptativa | |
493 x 500 x 1405 mm | |
Alarma | |
Compatible con Smart-Vue Pro | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 |
400 L | |
-20°C | |
1 | |
Acero pintado | |
4 Ajustable | |
CE | |
Microprocesador digital | |
36 Meses | |
En caja | |
650 x 600 x 1955 mm | |
Bloqueo con llave | |
UE | |
230 V/50 Hz | |
Eficiencia energética | |
147 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora