Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio bajo mesa de alto rendimiento serie TSX, puerta de vidrio, VV
Para un mejor entorno dentro y fuera: presentamos nuestro nuevo refrigerador de laboratorio bajo mesa.
Marca: Thermo Scientific™ TSX505GV
Descripción
Diseñados para su entorno, los nuevos refrigeradores de laboratorio bajo mesa de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de medios, reactivos, productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y de investigación. La serie TSX, con tecnología V-drive, ofrece bajo consumo de energía, niveles de ruido reducidos y un rendimiento y una experiencia de usuario mejorados. Estos nuevos refrigeradores bajo mesa son silenciosos y cuentan con una interfaz de usuario mejorada, bloqueo automatizado y una mayor capacidad de almacenamiento y fiabilidad.
Diseñados para mantener la uniformidad de la temperatura para proteger productos médicos y farmacéuticos, medios de laboratorio y reactivos, entre otros.- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para ahorrar energía sin poner en riesgo la protección de los productos almacenados
- EE. UU. Refrigerantes que cumplen con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Funcionamiento silencioso a solo 35 dbA (43 durante el tiempo de enfriamiento hasta la temperatura fijada)
- Consumo de energía reducido
- Diseño exterior elegante y pantalla táctil
- Iluminación LED interior brillante y fácil de ajustar
- Controlador de pantalla táctil con protección por contraseña
- Registro de datos con función de descarga USB
- Batería de reserva
- Opcional con puertas de vidrio o lisas reversibles
- Visualización de la temperatura del aire o del glicol
- Bloqueo automatizado
- Puerto de acceso posterior de 2,5 cm (1 pulg)
- Contactos de telealarma
- Alarmas sonoras y visuales: fallo de alimentación, temperatura alta, temperatura baja, batería baja, memoria llena, puerta abierta
- Conformidad con la ADA
- Compatible con la mayoría de las principales cerraduras electrónicas*
*Datos archivados.
Especificaciones
Refrigerador bajo mesa de alto rendimiento serie TSX, puerta de vidrio | |
5,5 pies cúb. | |
De 3 °C a 7 °C | |
Single Glass | |
3 | |
Undercounter | |
Serie TSX | |
Alarm | |
52 x 49,5 x 58,4 cm | |
26 pulg | |
66 cm | |
31,8 in | |
79,5 cm | |
23,6 in | |
60 cm | |
10 A máx./3 A estado estacionario | |
100 - 240 V | |
50/60 Hz | |
155 lb | |
119 lb |
Refrigerador de alto rendimiento | |
156 l | |
R744 | |
1 | |
CE, REACH, RoHs, UL | |
TFT-LCD a todo color; 4,3in.; 480 x 272 | |
Automático | |
Compatibilidad con Smart-Vue | |
26 x 23,6 x 31,8 pulg (66 x 60 x 81 cm) | |
20,5 in | |
52 cm | |
23 pulg | |
58,4 cm | |
19,5 in | |
49,5 cm | |
Europeo | |
100-240 V 50-60 Hz | |
Energéticamente eficiente | |
71 kg | |
53,98 kg |