Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para cromatografía de alto rendimiento serie TSX
Soluciones de refrigeración innovadoras para las necesidades sanitarias y de investigación
Marca: Thermo Scientific™ TSX3005CV
7029.57 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Thermo Scientific™ TSX Series high-performance chromatography refrigerators are designed for a variety of applications requiring precise temperature control, full access to chromatography instrumentation, and easy setup of instrumentation and apparatus within the chamber. The Series' V-drive technology is designed to provide temperature uniformity that continually adapts to user patterns and offers significant energy savings without compromising protection.
The TSX Chromatography series features industry-leading safety features to ensure maximum protection as well as delivering over 450W of reserve capacity to handle the heat load generated by instruments within the cabinet and to react quickly to frequent door access.
The TSX Series delivers the performance and quality you need, in addition to the low sound, low energy, and exceptional user experience you deserve.
- El sensor de seguridad de hidrocarburos garantiza que se mantenga la seguridad del personal de laboratorio y de la carga
- Sala limpia GMP clase A/compatible con ISO 6 (ISO EN 14644-1)
- Diseñado para aplicaciones de cromatografía que requieren un rango de temperatura de 2 °C a 8 °C
- Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
- Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
- Refrigerantes R290 naturales y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Temperatura de funcionamiento de 2 °C a 8 °C, ajuste predeterminado de fábrica en 5 °C
- Modelos de puertas de vidrio solo en la línea de cromatografía
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
- Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
- Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
- Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
- Tirador de puerta ergonómico
- Registradores gráficos opcionales disponibles
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Solución de vigilancia inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de sus refrigeradores y congeladores de laboratorio serie TSX.
DeviceLink HUB™ conecta a los usuarios con sus equipos, lo que les permite recibir datos críticos de equipos de laboratorio y notificaciones de equipos en sus aplicaciones web y móviles:
- Visualización de la temperatura
- Temperatura ambiente
- Notificación de alarmas y alertas
*Datos en archivo. Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.
Especificaciones
Refrigerador de alto rendimiento | |
827 l | |
R290 | |
2 medias | |
Microprocesador | |
Automático | |
Opcional | |
37,3 x 34,0 x 78,5 in (94,7 x 86,4 x 199,4 cm) | |
37,3 x 34,0 x 78,5 pulg (94,7 x 86,4 x 199,4 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58,0 in | |
147,3 cm | |
30 pulg | |
76,2 cm | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Energéticamente eficiente | |
201 kg |
29,2 pies cúb. | |
3 °-7 °C (5 °C) | |
Vidrio | |
UL, cUL, CE | |
Serie TSX | |
Alarma, Registrador | |
Compatible con Smart-Vue | |
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) | |
37,3 in | |
94,7 cm | |
78,5 in | |
199,4 cm | |
34,0 in | |
86,4 cm | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
442 lb |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers