Learn More
Löser™ Tubo de drenaje para osmómetro
Proporciona precisión al limpiar la aguja y el orificio de la aguja de un osmómetro automático. El tubo de drenaje para osmómetro Loeser™ encaja en el frasco de drenaje.
Marca: Löser™ 0.01.0007
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se usa con frasco de drenaje
- Para limpiar la aguja y el orificio de aguja de osmómetros automáticos
- Longitud: 300mm
Especificaciones
Tubo de drenaje de 300 mm | |
Osmómetro tipo 15/16 | |
Limpieza de la aguja del osmómetro y el orificio de la aguja |
Título del producto
Löser™ Tubo de drenaje para osmómetro > Tamaño: 30cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido