Learn More
Nabertherm™ Horno tubular compacto con controlador B510
Utilice estos hornos tubulares compactos para una variedad de aplicaciones universales.El horno tubular con controladores B510 Nabertherm™ está equipado con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y dos conectores de fibra para una relación precio-rendimiento inmejorable.
Marca:  Nabertherm™ R-152L3AN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17328079
  • 4500.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseño estándar de zona única
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Controlador B510
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Cinco programas y cuatro segmentos
  • Reloj de tiempo real y tubo automático
  • Pantalla blanca/azul sin formato para mensajes de estado en texto claro
  • Entrada de datos a través de la rueda táctil y los botones
  • Botón de omisión para salto segmentado
  • Entrada de programa en pasos de 1 °C o 1 min.
  • Contador de horas de funcionamiento y hora de inicio configurable
  • Interfaz opcional para el software VCD
Especificaciones
Especificaciones
B510
1300 °C
Pantalla LC azul/blanca, plana
434 mm
340 mm
22 kg
250 mm
Horno tubular compacto
Acero inoxidable
508 mm
50 mm
Documentos
Brochures
Product Guides
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nabertherm™ Horno tubular compacto con controlador B510 > Anchura:434 mm; hasta 1300 °C