Learn More
Fisherbrand™ Tubing for Peristaltic and ICP Pumps and Manifolds: Accu-Rated™ PVC
Two-stop tubing is color coded for easy size identification
Marca:  Fisherbrand™ 14190511
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16409290
  • 29.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Two-stop tubing is color coded for easy size identification
PVC con clasificación Accu-Rated
  • Gran versatilidad para una amplia gama de usos
  • Resistencia química moderada
Solva
  • Compuesto a base de PVC con mayor resistencia al aceite, la gasolina, el queroseno y numerosos hidrocarburos aromáticos
  • Amarillo translúcido flexible
Información de órdenes
Supplied in 16 in. (41cm) lengths
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
1,9 cm (13 x 200 pulg)
PVC con clasificación Accu-Rated™
41 cm
Bomba y colector peristáltico e ICP
-50 °C
1,65mm
Azul/azul
165 °F
Esterilizable en autoclave
1,65 mm
16 in
Bomba y colector peristáltico e ICP
-58 °F
Estériles
Permeabilidad a los gases muy baja
Los tubos
74 °C