Learn More
Fisherbrand™ Tubing for Peristaltic and ICP Pumps and Manifolds: Accu-Rated™ PVC
Two-stop tubing is color coded for easy size identification
28.00€ - 29.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pump Tubing |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material | PVC |
Longitud global (imperial) | 16 in |
Longitud global (métrico) | 41 cm |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17438862
|
Fisherbrand™
14-190-514 |
Morado/negro | 2.29mm |
28.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16409290
|
Fisherbrand™
14190511 |
Azul/azul | 1,65mm |
29.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16675364
|
Fisherbrand™
14190513 |
Morado/morado | 2,06mm |
29.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16685364
|
Fisherbrand™
14190515 |
Morado/naranja | 2,54mm |
29.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Two-stop tubing is color coded for easy size identification
Accu-Rated PVC
- Great versatility for a wide range of uses
- Moderate chemical resistance
Información de órdenes
Supplied in 16 in. (41cm) lengths
Especificaciones
Pump Tubing | |
PVC | |
41 cm | |
Bomba y colector peristáltico e ICP | |
-50 °C | |
Flexible | |
74°C |
Autoclavable | |
16 in | |
Peristaltic and ICP pump and manifold | |
-58 °F | |
Very low gas permeability | |
165°F |