Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 1,0 % en PBS, 20X
126.63€ - 226.13€
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón |
---|---|
Formulario | Líquido |
Concentración | 1,0% en PBS (20X) |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15405159
|
Thermo Scientific Chemicals
J62844.K3 |
2L |
226.13€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15495149
|
Thermo Scientific Chemicals
J62844.K2 |
1L |
126.63€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used as wash buffers for ELISA, Western blot and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tampón | |
Líquido | |
1,0% en PBS (20X) | |
Temperaturas ambientes |
RUO – Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 1,0 % en PBS, 20X