Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 1,0 % en PBS, 20X
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62844.K3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15405159
  • 226.13€ / 2 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
It is used as wash buffers for ELISA, Western blot and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón
Líquido
Temperaturas ambientes
2L
1,0% en PBS (20X)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP14L533 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/03/2025 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Número de loteX20K541 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2024 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Número de loteX20K542 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Número de loteU01K553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Número de loteR24K521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2024 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 1,0 % en PBS, 20X > 2L