Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Descubra las nuevas placas PCR BioBased fabricadas con polímero de origen biológico (enfoque de equilibrio de masas). Estas placas le permiten reducir significativamente su huella de carbono relacionada con los consumibles y, sin embargo, mantener el mismo rendimiento técnico.
Marca: Eppendorf™ 0030531043
151.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
- Laser-engraved lot number and expiration date on each single plate to improve traceability in your laboratory processes
- Unique laser-engraved optical guiding grid and OptiTrack matrix for quick orientation when pipetting manually
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
- Exceptionally solid, torque- and heat-resistant polycarbonate frame: No warping, bending or breaking during heat incubation or centrifugation
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
- Available with barcode (upon request)
Especificaciones
Custom Barcoding Available | |
Eppendorf | |
BioBased PCR Plates | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
No estéril | |
25 Pk. |
8 x 12 | |
Colorless | |
Semi-skirted | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) |
Título del producto
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased > Product Type: PCR Plates BioBased, No. of Wells: 96, Color: Colorless, Skirt Style: Semi-skirted
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido