Learn More
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing
Sterile sample bags that are are safe, flexible, contaminant-free, easy to use and transparent to ensure full visibility of your sample.
Marca: LABPLAS EPR-5515S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Twirl'Em clean room sampling bags
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
- Option between heavy or standard closure
Especificaciones
Sample Bag | |
Clear with White Block | |
Estéril | |
Sí | |
140 x 381 mm | |
140 mm | |
381 mm |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
76,2 μm | |
3 mil. | |
5.5 in. | |
15 in |
Título del producto
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing > 140 x 381 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido