Learn More
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing
Sterile sample bags that are are safe, flexible, contaminant-free, easy to use and transparent to ensure full visibility of your sample.
478.00€ - 590.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sample Bag |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Color | Clear with White Block |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17930195
|
LABPLAS
EPR-4512S |
114 x 305 mm |
478.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17920295
|
LABPLAS
EPR-5515S |
140 x 381 mm |
554.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17940145
|
LABPLAS
EPR-5590S |
140 x 229 mm |
484.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17910115
|
LABPLAS
EPR-7012S |
178 x 305 mm |
590.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Twirl'Em clean room sampling bags
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
- Option between heavy or standard closure
Especificaciones
Sample Bag | |
Clear with White Block | |
Estéril |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing