Learn More
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing
Sterile sample bags that are are safe, flexible, contaminant-free, easy to use and transparent to ensure full visibility of your sample.
Marca:  LABPLAS EPR-7012S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17910115
  • 590.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Twirl'Em clean room sampling bags
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
  • Option between heavy or standard closure
Especificaciones
Especificaciones
Sample Bag
Clear with White Block
Estéril
Sí
178 x 305 mm
178 mm
305 mm
Not Autoclavable
Single-use
76,2 μm
3 mil.
7 in
12 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing > 178 x 305 mm