missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing

Sterile sample bags that are are safe, flexible, contaminant-free, easy to use and transparent to ensure full visibility of your sample.

Marca:  LABPLAS EPR-4512S

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17930195

  • 478.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Twirl'Em clean room sampling bags
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
  • Option between heavy or standard closure
Especificaciones

Especificaciones

Sample Bag
Clear with White Block
Estéril
Sí
114 x 305 mm
114 mm
305 mm
Not Autoclavable
Single-use
63.5 μm
2.5 mil.
4.5 in.
12 in
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing > 114 x 305 mm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado