Learn More
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing
Sterile sample bags that are are safe, flexible, contaminant-free, easy to use and transparent to ensure full visibility of your sample.
Marca:  LABPLAS EPR-5590S
459.80 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17940145
  • 484.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Twirl'Em clean room sampling bags
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
  • Option between heavy or standard closure
Especificaciones
Especificaciones
Sample Bag
Clear with White Block
Estéril
Sí
140 x 229 mm
140 mm
229 mm
Not Autoclavable
Single-use
76,2 μm
3 mil.
5.5 in.
9 in
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
LABPLAS Twirl'Em Clean Room Writing > 140 x 229 mm