Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores TX-400
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003794
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10062774
  • 505.00€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
  • Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
  • Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
Especificaciones
Especificaciones
15,5 mm
131 mm
Xxtracción de sangre 15 ml (17 x 125mm)
4