Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores TX-400
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003700
465.51 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10296454
  • 513.56€ / paquete de 4
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
  • Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
  • Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de cestillos redondos
1,5/2,0 ml
45 mm
1,5/2 ml
Microtubo, cónico
11 mm
Microtubo cónico de 1,5/2 ml
4