Documentos
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor con cestillo basculante de 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Marca: Thermo Scientific™ 75003795
1133.18 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-750 de 4 x 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Información para pedidos:
Los cestillos, las tapas y los portadores de microplacas se venden por separado; para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (75-003-607) y los componentes. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para tapas (conjunto de 4), indique 75-003-610. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Rotor manual
Compatible con:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R, y Thermo Scientific™ SL40/40R
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
Rotor basculante | |
4.816 x g | |
9.783 | |
7,4 kg | |
90° | |
Sí |
4 x 750 mL | |
4.700 rpm | |
133 mm | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. | |
Set of 2 |