Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F with Socks
Tychem™ 6000 F hooded coveralls with integrated socks that are designed to be worn inside shoes or boots.
933.00€ - 954.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Estilo de tobillo | Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
Tipo de tapón | Doble cremallera con solapa autoadhesiva y solapa en la barbilla |
Estilo de manguito | Lazo para el pulgar |
Descripción | Envasado individual |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16273512
|
DuPont™
D15100697 |
Pequeño |
933.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16233512
|
DuPont™
D13495142 |
Medio |
933.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16223512
|
DuPont™
D13495126 |
Grande |
933.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16243512
|
DuPont™
D13495209 |
XL |
933.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16203512
|
DuPont™
D13495087 |
XXL |
933.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16213512
|
DuPont™
D13495103 |
XXXL |
954.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from a lightweight and durable fabric (< 500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek™ substrate
- Offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards, and certain chemical warfare agents
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425
- Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
- EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside
- Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
- Self-adhesive double zipper flap closure system for higher protection
- Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications
Especificaciones
Gris | |
Doble cremallera con solapa autoadhesiva y solapa en la barbilla | |
Envasado individual | |
Unisex | |
20/caja | |
No estéril |
Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión | |
Lazo para el pulgar | |
Sí | |
Con capucha | |
Cosido, con cinta | |
Elástico |