Learn More
Heidolph instruments Tygon™ (Hydrocarbon) Tubing
Especially suited for hydrocarbons, mineral oil products and distillates. Heidolph™ Tygon™ Hydrocarbon Tubing is the ideal choice for petroleum products and more.
Marca: Heidolph instruments 525-73000-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
- Resistentes al ozono y a los rayos UV.
Especificaciones
GLP | |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon | |
1,6 mm | |
Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol. | |
No estéril | |
No adecuados para ácidos concentrados, lejías, alimentos o productos farmacéuticos. | |
Tiempo continuo/corto a 0,7/1,7 bar | |
de 75 °C |
Tubos de conducción | |
0,8 mm | |
4,0 mm | |
bomba | |
-40 °C | |
8,8 m de agua | |
Amarillo translúcido | |
Buena |