Learn More
Heidolph instruments Tygon™ (Hydrocarbon) Tubing
Especially suited for hydrocarbons, mineral oil products and distillates. Heidolph™ Tygon™ Hydrocarbon Tubing is the ideal choice for petroleum products and more.
17.45€ - 46.50€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Grosor (métrico) | 1,6 mm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11711669
|
Heidolph instruments
525-72000-00 |
7,9 mm | 12,9 mm | 1,6 mm |
46.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10301732
|
Heidolph instruments
525-73000-00 |
0,8 mm | 4,0 mm | 1,6 mm |
17.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10708992
|
Heidolph instruments
525-70027-00 |
4,8 mm | 8 mm | 1,6 mm |
42.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10698382
|
Heidolph instruments
525-74000-00 |
1,7 mm | 4,9 mm | 1,6 mm |
19.80€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10341682
|
Heidolph instruments
525-70028-00 |
6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm |
42.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10535682
|
Heidolph instruments
525-76000-00 |
3,1 mm | 6,3 mm | 1,6 mm |
20.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Ideal for petrol, kerosene, heating oil, cutting solutions and coolants with a glycol base.
- Resistant to ozone and UV.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1,6 mm | |
No estéril |