Learn More
Heidolph instruments Tygon™ (Hydrocarbon) Tubing
Especially suited for hydrocarbons, mineral oil products and distillates. Heidolph™ Tygon™ Hydrocarbon Tubing is the ideal choice for petroleum products and more.
Marca: Heidolph instruments 525-72000-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
- Resistentes al ozono y a los rayos UV.
Especificaciones
GLP | |
7,9 mm | |
12,9 mm | |
bomba | |
-40 °C | |
6,7 m de agua | |
Amarillo translúcido | |
Buena | |
Tubos de conducción |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon | |
1,6 mm | |
Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol. Resistentes al ozono y a los rayos UV. | |
No estéril | |
No adecuados para ácidos concentrados, lejías, alimentos o productos farmacéuticos. | |
Tiempo continuo/corto a 0,5/1,5 bar | |
de 75 °C |