Learn More
Heidolph instruments Tygon™ (Hydrocarbon) Tubing
Especially suited for hydrocarbons, mineral oil products and distillates. Heidolph™ Tygon™ Hydrocarbon Tubing is the ideal choice for petroleum products and more.
Marca:  Heidolph instruments 525-74000-00
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10698382
  • 19.80€ / 1 metro
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
  • Resistentes al ozono y a los rayos UV.
Especificaciones
Especificaciones
GLP
Esterilizable en autoclave
Tygon
1,6 mm
Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
No estéril
No adecuados para ácidos concentrados, lejías, alimentos o productos farmacéuticos.
Tiempo continuo/corto a 0,7/1,7 bar
de 75 °C
Tubos de conducción
1,7 mm
4,9 mm
bomba
-40 °C
8,8 m de agua
Amarillo translúcido
Buena