Learn More
Heidolph instruments Tygon™ (Hydrocarbon) Tubing
Especially suited for hydrocarbons, mineral oil products and distillates. Heidolph™ Tygon™ Hydrocarbon Tubing is the ideal choice for petroleum products and more.
Marca: Heidolph instruments 525-70027-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
- Resistentes al ozono y a los rayos UV.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Vidrio de borosilicato | |
1,6 mm | |
No estéril |
4,8 mm | |
8 mm | |
Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol. |