Learn More
Ismatec™ Tygon™ LFL 2-stop Tubing
Long-lasting, chemically resistant tubing. Ismatec™ Tygon™ LFL 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca: Ismatec™ SCE0427
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Transparentes.
- Amplia resistencia química.
- Insípidos
- Muy baja espalación de partículas.
- Cumplen con los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y la FDA.
- No se degradan.
- Posible lixiviación del plastificante.
- No se recomiendan para sangre y tejido humano.
- Aplicaciones.
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: Buena
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: Limitada
- Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
- Esterilización
- Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C; los tubos parecerán lechosos.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Especificaciones
FDA 21 CFR1,5.3,0, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense | |
Código de color: Morado-morado | |
Tygon LFL | |
0,84 mm | |
-50 °C | |
DI de 2,06mm, DE de 3,74mm | |
Posible lixiviación del plastificante. No se recomiendan para sangre y tejido humano. | |
Buena |
Tubos de 2 tapones | |
Esterilizable en autoclave | |
40 cm | |
Casetes CA | |
12 uds./paq. | |
CO2 563, O2 124, N2 67 | |
Transparente | |
de 74 °C |