Learn More
Ismatec™ Tygon™ LFL 2-stop Tubing
Long-lasting, chemically resistant tubing. Ismatec™ Tygon™ LFL 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
84.80€ - 152.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de 2 tapones |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR1,5.3,0, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud global (métrico) | 40 cm |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10718984
|
Ismatec™
SCE0427 |
DI de 2,06mm, DE de 3,74mm |
152.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11944244
|
Ismatec™
SCE0414 |
DI de 0,27mm, DE de 2,09mm | N/A | ||||||
15591700
|
Ismatec™
SCE0416 |
DI de 0,48 mm, DE de 2,3 mm | N/A | ||||||
15354810
|
Ismatec™
SCE0429 |
DI de 2,62 mm, DE de 4,30 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Transparent.
- Broad chemical resistance.
- Tasteless
- Extremely low particulate spallation.
- Meets USP Class VI and FDA criteria.
- Non-aging.
- Potential leaching of plasticizers.
- Not recommended for human blood and tissue.
- Applications.
- Acids: Good
- Alkaline solutions: Good
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Good
- Vacuum: Good
- Viscous media: Excellent
- Sterile media: Limited
- Complies with: FDA 21 CFR175.300
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C; tubing will appear milky.
- Gas sterilization with ethylene oxide.
- Not recommended for sterilization with radiation.
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Esterilizable en autoclave | |
-50 °C | |
Transparente | |
de 74 °C |
FDA 21 CFR1,5.3,0, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense | |
40 cm | |
12 uds./paq. | |
Buena |