Learn More
Sartorius™ 144 Tipo Hydrosart Ultra discos de membrana de filtración
Type 144 Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC) Ultrafiltration Membranes are highly hydrophilic and have extended chemical compatibility. Easy to clean and autoclavable, they are ideal for protein recovery from dilute samples and work under aseptic conditions.
Marca:  Sartorius™ 14439--47------D
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032431
  • 203.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Type: Ultrafiltration Membrane
  • Material: Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC)
  • Grade: Type 144
  • Shape: Disc
  • Flow Rate: 0.08 mL/min./cm2
  • Thickness: 180 μm
  • MWCO: 5 kDa
  • For Use With (Application): Concentration, Protein Removal, Diafiltration, Desalting, Buffer Exchange, and Electro-Ultrafiltration (in BioPharma, Research, and Environmental Fields)
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Disc
Hydrosart Regenerated Cellulose
Non-sterile
Ideal para la limpieza de muestras y la eliminación de proteínas y cuando una alta recuperación de la solución de filtrado es de primordial importancia
Discos para membrana de ultrafiltración
10 Pk.
7.1 mil
Discos para membrana de ultrafiltración
47 mm
Discos para membrana de filtración
Hydrosart
5 kDa
0,08 ml/min/cm2
Tipo 144
10Pack.
Disc
180 μm
1.9 in.
47 mm