Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad combinado K-PHOENIX-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3034200130345
3014.14 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 362.05920kg
Description
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Dos en uno: 2 compartimentos (separados verticales) permiten el almacenamiento de líquidos inflamables y productos químicos agresivos en un armario
- Fácil de usar y seguro (compartimento de puerta plegable): sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)/cerradura de cilindro
Specifications
1691 mm | |
Armarios de almacenamiento de seguridad Combi | |
532 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1202 mm | |
598 x 1202 x 1968 mm | |
Izquierda: 519 x 532 x 1691 mm, parte derecha: 519 x 486 x 1691 mm | |
Estante de bandeja/estándar | |
1968 mm | |
K30.197.120.MV.FWAS | |
100 mm | |
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 6 estantes de bandejas (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo | |
519 mm | |
Acero | |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 6 estantes de bandejas (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) | |
380,50 kg | |
Gris claro | |
598 mm | |
Con aletas, Plegado | |
9 | |
2 |