Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad combinado K-PHOENIX-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
3577.50€ - 3778.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 598 mm |
Fondo interior (métrico) | 519 mm |
Color | Gris claro |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 598 × 1202 × 1968 mm |
Código de producto | Marca | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924326
|
asecos™
3034200130345 |
9 |
3778.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13264869
|
asecos™
3034200130344 |
7 |
3577.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Dos en uno: Dos compartimentos (división vertical) permiten el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en un armario
- Seguridad y sencillez (compartimento con puerta plegable): Sistema de bloqueo de puerta (estándar) y extracción adecuada y segura de los envases
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
equipamiento interior con
- 3 x bandeja, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x bandeja perforada, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 27 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 6 x bandeja tipo cubeta, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 11 litros, melamina/PP
Certificados
- 30 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
519 mm | |
598 × 1202 × 1968 mm | |
Armarios de almacenamiento de seguridad Combi | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo | |
1691 mm | |
K30.197.120.MV.FWAS | |
Liso con revestimiento en polvo | |
532 mm |
598 mm | |
Gris claro | |
Acero | |
Con aletas, Plegado | |
1968 mm | |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 4 estantes de bandejas (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) | |
2 | |
1202 mm |