Learn More
asecos Tipo 90 armario de seguridad combinado K-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo
Marca: asecos 3033500133841
4791.27 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 503.17920kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Dos en uno: Dos compartimentos (división vertical) permiten el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en un armario
- Seguridad y sencillez (compartimento con puerta plegable): Sistema de bloqueo de puerta (estándar) y extracción adecuada y segura de los envases
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
Combi Safety Storage Cabinet | |
77.52 in. | |
Plain | |
1197 mm | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
24.29 in. | |
Light Gray | |
617 mm | |
1178 lb. | |
Wing, Folding | |
2 (left)/4 (right) | |
2 |
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas | |
47.13 in. | |
Gypsum | |
(1) storage box, (2) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), (4) pull-out shelves (panel melamine resin-coated/PP) | |
535 kg | |
Right top: 542 x 491 x 862 mm; Right bottom: 542 x 491 x 862 mm; Left: 524 x 450 x 1742 mm | |
Standard/pull-out | |
1969 mm | |
30 kg (standard shelf)/75 kg (grid shelf)/25 kg (pull-out shelf) | |
K90.196.120.MC.FWAS | |
Right: 395 mm (all); Left: 380/410/445 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |