Learn More
asecos Tipo 90 armario de seguridad combinado K-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo
4934.30€ - 6529.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 617 mm |
Color | Gris claro |
Fondo exterior (imperial) | 24,29 in |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 617 x 1197 x 1969 mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | N.º de estantes | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de estantes | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15914316
|
asecos
3033500133841 |
2 (left)/4 (right) | (1) storage box, (2) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), (4) pull-out shelves (panel melamine resin-coated/PP) |
5093.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15964286
|
asecos
30333-001-34257 |
3 (izquierda)/4 (derecha) | (3) estantes de bandeja, (1) sumidero inferior (revestimiento de polvo de acero laminado), (4) estantes extraíbles (panel/PP) |
4934.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15944286
|
asecos
3033300133840 |
6 (izquierda)/ 6 (derecha) | (6) cajones (acero inoxidable), (6) estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) |
6529.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Dos en uno: Dos compartimentos (división vertical) permiten el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en un armario
- Seguridad y sencillez (compartimento con puerta plegable): Sistema de bloqueo de puerta (estándar) y extracción adecuada y segura de los envases
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
Gris claro | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
77,52 in | |
Cabina de almacenamiento de seguridad Combi | |
Con aletas, Plegado | |
1969 mm | |
Plano |
617 mm | |
24,29 in | |
Parte superior derecha: 542 × 491 × 862 mm, parte inferior derecha: 542 × 491 × 862 mm; izquierda: 524 x 450 x 1742 mm | |
Yeso | |
47,13 in | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo | |
2 | |
1197 mm |