Learn More
asecos Tipo 90 armario de seguridad combinado K-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo
Marca: asecos 30333-001-34257
3526.54 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 490.57919kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Dos en uno: 2 compartimentos (separados en vertical) permiten el almacenamiento de líquidos inflamables y productos químicos agresivos en una cabina
- Fácil de usar y seguro (compartimento de puerta plegable): sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)/cerradura de cilindro
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Certificados
- Resistencia al fuego: 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad con DIN EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
Cabina de almacenamiento de seguridad Combi | |
77,52 in | |
Plano | |
1197 mm | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
24,29 in | |
Gris claro | |
617 mm | |
1146 lb | |
Con aletas, Plegado | |
3 (izquierda)/4 (derecha) | |
2 |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo | |
47,13 in | |
Yeso | |
(3) estantes de bandeja, (1) sumidero inferior (revestimiento de polvo de acero laminado), (4) estantes extraíbles (panel/PP) | |
520 kg | |
Parte superior derecha: 542 × 491 × 862 mm, parte inferior derecha: 542 × 491 × 862 mm; izquierda: 524 x 450 x 1742 mm | |
Estándar/extraíble | |
1969 mm | |
150 kg (estante de bandeja)/25 kg (estante extraíble) | |
K90.196.120.MF.FWAS | |
derecha: 395 mm (todo); izquierda: 500/350/315/500 mm | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |