Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Marca: asecos™ 3036500133845
Detalles adicionales : Peso : 166.19040kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
- Fácil de usar y seguro: la puerta y el cajón permanecen abiertos en cualquier posición, el interior del armario se puede ver por completo, acceso a todos los recipientes, apertura de 93° de la puerta batiente—
- Seguro: cajón equipado con cable de tierra que incluye abrazadera de serie, sumidero soldado y sellado, cajones con cierre automático en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: puerta y cajón bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico, extracción de ambos compartimentos a través de una conexión de ventilación
- Certificados
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad EN 16121/16122
- Conformidad CE
Especificaciones
502 mm | |
Armarios de almacenamiento de seguridad Combi | |
470 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1102 mm | |
158,50 kg | |
Gris claro | |
502 mm | |
Con aletas, Con bisagras a la derecha | |
2 | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE |
1 inserto perforado, 1 sumidero inferior de 10 litros (acero laminado con revestimiento en polvo), 2 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo | |
380 mm | |
Acero | |
502 x 1102 x 601 mm | |
Izquierda: 380 x 470 x 502 mm, parte derecha: 468 x 440 x 562 mm | |
Extraíble | |
601 mm | |
K90.060.110.050.UB.2T | |
2 |