Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
2528.10€ - 3185.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 502 mm |
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armarios de almacenamiento de seguridad Combi |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Modelo | Peso (métrico) | N.º de puertas | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Peso (métrico) | N.º de puertas | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15924366
|
asecos™
3035800135363 |
K90.060.110.050.UB.ST | 157 kg | 1 | 2 |
2528.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15924376
|
asecos™
3037700134262 |
K90.060.140.050.UB.3T | 194,50 kg | 3 | 2 |
3185.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15954366
|
asecos™
3036500133845 |
K90.060.110.050.UB.2T | 158,50 kg | 2 | 2 |
2612.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15964366
|
asecos™
3036500134261 |
K90.060.110.050.UB.2T | 155,50 kg | 2 | 2 |
2565.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Function / construction
- Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
- User-friendly and safe: door and drawer remain open in any position, interior of the cabinet completely visible — access to all containers, 93° opening of the wing door
- Safe: drawer fitted with earthing wire incl. clamp as standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the event of fire
- No unauthorised use: door and drawer lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
- Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system, extraction of both compartments through one ventilation connection
Certificates
- Fire resistance 90 minutes
- type tested in accordance with EN 14470-1
- EN 16121/16122 conformity
- CE compliant
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE | |
Gris claro | |
Armarios de almacenamiento de seguridad Combi | |
601 mm | |
2 | |
Liso con revestimiento en polvo |
502 mm | |
Acero | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo | |
502 mm | |
Estándar/extraíble |