Learn More
asecos Tipo 90 armario de seguridad V-CLASSIC-90
El armario MULTIRISK de asecos para el almacenamiento seguro, flexible y energéticamente sostenible de sustancias peligrosas diferentes en un solo armario.
Marca:  asecos 4028500540627
Detalles adicionales : Peso : 456.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17805814
  • 6905.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
Funcionamiento / construcción
  • Construcción especial totalmente resistente al fuego La construcción especial totalmente resistente al fuego del armario MULTIRISK Tipo 90 ofrece por primera vez la posibilidad de almacenar a prueba de incendios sustancias peligrosas agresivas y tóxicas
  • Así, el armario no solo garantiza el almacenamiento seguro de sustancias peligrosas diferentes en el servicio diario, sino también la protección máxima de los usuarios y el personal de emergencias en caso de incendio
  • Cierre y bloqueo: Para protegerlo frente al uso no autorizado, el armario puede cerrarse de forma segura
  • El indicador rojo/verde integrado señala rápidamente el estado de cierre
  • Mediante la sustitución en el lugar de instalación del cilindro perfi lado, el armario puede integrarse en instalaciones con llave maestra
  • Visión general y acceso cómodos: Los usuarios del armario pueden decidir con total libertad qué tipo de sustancias peligrosas se almacenarán en ambas secciones de almacenamiento
  • Ambos cajones verticales pueden utilizarse de igual modo gracias al concepto de ventilación y un equipamiento interior idéntico
  • Nivel de almacenamiento: Cada nivel de almacenamiento está equipado con un cubeto insertable de PE resistente a productos químicos, y el cliente puede ajustar su altura en cualquier momento sin necesidad de herramientas
  • Los cubetos de plásticos son fáciles de retirar p. ej. para su limpieza o en caso de fugas
  • Óptimo uso del espacio disponible: Con una anchura de solo 60 cm y una profundidad de 86 cm, la solución de almacenamiento compacta con un gran volumen de almacenamiento es perfectamente adecuada para su colocación al lado de vitrinas de gases
  • Ventilación / extracción: Los vapores de sustancias peligrosas se recogen en cada nivel de almacenamiento del armario y se extraen con una conexión integrada (NW 75) directamente conectada a ventilación técnica
  • La posible formación de atmósferas explosivas o vapores nocivos se evita de forma segura
Certificados
  • 90 minutos de resistencia al fuego
  • Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
  • DIN conforme a la norma EN 16121/16122
  • Certificado GS
  • Conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
688.98 in.
Para el almacenamiento sin restricciones de las sustancias peligrosas más variadas en espacios de trabajo
236.22 in.
4 x bandeja tipo cubeta, 4 x bandeja perforada (PP), 1 x cubeto de retención (PE)
456 kg
306.69 in.
Blanco
1005.31 lb.
Cajón Vertical
8
2
199.21 in.
Safety Storage Cabinet
774.02 in.
Yeso
860 x 600 x 1966 mm
338.58 in.
779 x 506 x 1750 mm
Bandeja tipo cubeta
30 kg
V90.196.060.MV.2VD:0012
1750 mm
90 minutos de resistencia al fuego, comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1 DIN, DIN conforme a la norma EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE