Learn More
asecos Tipo 90 armario de seguridad V-CLASSIC-90
El armario MULTIRISK de asecos para el almacenamiento seguro, flexible y energéticamente sostenible de sustancias peligrosas diferentes en un solo armario.
6905.90€ - 7250.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1 DIN, DIN conforme a la norma EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo interior (imperial) | 306.69 in. |
Color | Blanco |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 860 x 600 x 1966 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 779 x 506 x 1750 mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17805814
|
asecos
4028500540627 |
4 x bandeja tipo cubeta, 4 x bandeja perforada (PP), 1 x cubeto de retención (PE) |
6905.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17815814
|
asecos
4028500540498 |
1 x bandeja tipo cubeta con cofre de almacenamiento (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta libre de metal, 4 x bandeja perforada (PP), 1 x cubeto de retención (PE) |
7250.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Funcionamiento / construcción
- Construcción especial totalmente resistente al fuego La construcción especial totalmente resistente al fuego del armario MULTIRISK Tipo 90 ofrece por primera vez la posibilidad de almacenar a prueba de incendios sustancias peligrosas agresivas y tóxicas
- Así, el armario no solo garantiza el almacenamiento seguro de sustancias peligrosas diferentes en el servicio diario, sino también la protección máxima de los usuarios y el personal de emergencias en caso de incendio
- Cierre y bloqueo: Para protegerlo frente al uso no autorizado, el armario puede cerrarse de forma segura
- El indicador rojo/verde integrado señala rápidamente el estado de cierre
- Mediante la sustitución en el lugar de instalación del cilindro perfi lado, el armario puede integrarse en instalaciones con llave maestra
- Visión general y acceso cómodos: Los usuarios del armario pueden decidir con total libertad qué tipo de sustancias peligrosas se almacenarán en ambas secciones de almacenamiento
- Ambos cajones verticales pueden utilizarse de igual modo gracias al concepto de ventilación y un equipamiento interior idéntico
- Nivel de almacenamiento: Cada nivel de almacenamiento está equipado con un cubeto insertable de PE resistente a productos químicos, y el cliente puede ajustar su altura en cualquier momento sin necesidad de herramientas
- Los cubetos de plásticos son fáciles de retirar p. ej. para su limpieza o en caso de fugas
- Óptimo uso del espacio disponible: Con una anchura de solo 60 cm y una profundidad de 86 cm, la solución de almacenamiento compacta con un gran volumen de almacenamiento es perfectamente adecuada para su colocación al lado de vitrinas de gases
- Ventilación / extracción: Los vapores de sustancias peligrosas se recogen en cada nivel de almacenamiento del armario y se extraen con una conexión integrada (NW 75) directamente conectada a ventilación técnica
- La posible formación de atmósferas explosivas o vapores nocivos se evita de forma segura
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1 DIN, DIN conforme a la norma EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
Blanco | |
779 x 506 x 1750 mm | |
1750 mm | |
Safety Storage Cabinet | |
Cajón Vertical | |
688.98 in. | |
V90.196.060.MV.2VD:0012 | |
8 |
306.69 in. | |
860 x 600 x 1966 mm | |
774.02 in. | |
Yeso | |
236.22 in. | |
Para el almacenamiento sin restricciones de las sustancias peligrosas más variadas en espacios de trabajo | |
30 kg | |
2 | |
199.21 in. |