Learn More
Macherey-Nagel™ Viales con cuello encapsulable transparentes tipo N11
Almacene material para su uso en cromatografía. Los viales de cuello de rosca Macherey-Nagel N11 transparentes son viales de vidrio hidrolítico con tapones de cuello de rosca de 11 mm. Los viales se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene para garantizar la alta calidad de un análisis seguro. Envasados en 100 viales por caja de polipropileno.
Marca: Macherey-Nagel™ 702885
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
Descripción
Todos los viales se han fabricado con vidrio de primera clase hidrolítica.1 La supervisión optoelectrónica se proporciona en las máquinas de procesamiento de vidrio. También se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad para garantizar una calidad fiable del producto.
- Diseñados para adaptarse a diversos fabricantes de instrumentos
- Viales con fondo plano y cuello para encapsular, con una boca de 11 mm
- Fabricados con vidrio hidrolítico transparente con aberturas amplias y pequeñas
- Se suministran en cajas de polipropileno de 100 viales
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio hidrolítico (clase I) | |
Etiqueta y báscula | |
100 | |
Plano | |
100/Paq. |
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Cuello de rosca, abertura amplia e insertos compatibles | |
Caja de polipropileno | |
32 mm | |
N11 |