Learn More
Macherey-Nagel™ Viales con cuello encapsulable transparentes tipo N11
Almacene material para su uso en cromatografía. Los viales de cuello de rosca Macherey-Nagel N11 transparentes son viales de vidrio hidrolítico con tapones de cuello de rosca de 11 mm. Los viales se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene para garantizar la alta calidad de un análisis seguro. Envasados en 100 viales por caja de polipropileno.
13.20€ - 15.30€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio hidrolítico (clase I) |
Volumen (métrico) | 1,5 ml |
N.° por paquete | 100 |
Código de producto | Marca | Estilo de cuello | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de cuello | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10187451
|
Macherey-Nagel™
70201CG |
Encapsulado, boca pequeña | n.a. |
14.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10153990
|
Macherey-Nagel™
70201HP |
Encapsulado, boca ancha | n.a. |
13.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10378001
|
Macherey-Nagel™
702885 |
Cuello de rosca, abertura amplia e insertos compatibles | Etiqueta y báscula |
15.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
All vials are made from 1st hydrolytic class glass. Opto-electronical supervision is provided at the glass processing machines. Additional in-process controls and a final QC inspection are also implemented to grant reliable product quality.
- Designed to fit various instrument manufacturers
- Vials with a flat bottom and crimped neck, with a 11mm mouth
- Made of clear, hydrolytic glass with wide and small openings
- Supplied in polypropylene boxes of 100 vials
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio hidrolítico (clase I) | |
100 | |
Plano | |
100/Paq. |
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Caja de polipropileno | |
32 mm | |
N11 |