Learn More
DuPont™ Pantalones Tyvek 500
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. Los pantalones DuPont™ Tyvek™ 500 protegen frente a partículas finas y fibras con un tamaño de hasta 1 micrómetro.
Marca:  DuPont™ D13496109
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12603700
  • 252.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado en HDPE no tejido
  • Cintura elástica
  • Costuras cosidas
  • Sin bolsillos
  • Blanco
  • EPI de Categoría I
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Medio
Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™
Certificado CE, EN 1149-5
Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
Pantalón
Blanco
Elástico
Tiro con costuras internas