Learn More
DuPont™ Pantalones Tyvek 500
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. Los pantalones DuPont™ Tyvek™ 500 protegen frente a partículas finas y fibras con un tamaño de hasta 1 micrómetro.
238.00€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™ |
---|---|
Color | Blanco |
Certificaciones/conformidad | Certificado CE, EN 1149-5 |
Estilo de cintura | Elástico |
Para utilizar con (aplicación) | Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general |
Código de producto | Marca | Material | Color | Tipo de producto | Certificaciones/conformidad | Estilo de cintura | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Color | Tipo de producto | Certificaciones/conformidad | Estilo de cintura | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad |
12623690
|
DuPont™
D13395735 |
Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™ | Blanco | Pantalón | Certificado CE, EN 1149-5 | Elástico | Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general |
238.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
11743123
|
DuPont™
D13395741 |
Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™ | Blanco | Pantalón | Certificado CE, EN 1149-5 | Elástico | Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general |
238.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
12603700
|
DuPont™
D13496109 |
Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™ | Blanco | Pantalón | Certificado CE, EN 1149-5 | Elástico | Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general |
238.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
12693690
|
DuPont™
D13496097 |
Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™ | Blanco | Pantalón | Certificado CE, EN 1149-5 | Elástico | Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general |
238.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Fabricado en HDPE no tejido
- Cintura elástica
- Costuras cosidas
- Sin bolsillos
- Blanco
- EPI de Categoría I
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
Especificaciones
Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™ | |
Certificado CE, EN 1149-5 | |
Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general |
Blanco | |
Elástico |