Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Ubbelohde, ASTM
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano Los viscosímetros Ubbelohde SI Analytics™, ASTM incluyen marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
Marca:  SI Analytics™ 285400575
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10018570
  • 469.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Calibrado con constante para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Viscosímetro Ubbelohde ASTM
Sí
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
∼ 285 mm
De 15 ml a 20 ml
De 200 a 1000 cSt
N.º capilar III, constante K = 1
1,83 mm
Determinación de la viscosidad de los líquidos newtonianos