Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Ubbelohde, ASTM
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano Los viscosímetros Ubbelohde SI Analytics™, ASTM incluyen marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
431.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Viscosímetro Ubbelohde ASTM |
---|---|
Calibrated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
Longitud (métrico) | ∼ 285 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la viscosidad de los líquidos newtonianos |
Código de producto | Marca | Intervalo de viscosidad | Diámetro de la abertura (métrico) | Constante aproximada | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de viscosidad | Diámetro de la abertura (métrico) | Constante aproximada | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10018570
|
SI Analytics™
285400575 |
De 200 a 1000 cSt | 1,83 mm | N.º capilar III, constante K = 1 |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10325151
|
SI Analytics™
285400591 |
De 2000 a 10 000 cSt | 3,27 mm | N.º capilar IV, constante K = 10 |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10365051
|
SI Analytics™
285400501 |
De 0,35 a 1 cSt | 0,24 mm | N.º capilar 0, constante K = 0,001 |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10490873
|
SI Analytics™
285400604 |
De 6000 a 30 000 cSt | 4,32 mm | N.º capilar IVc, constante K = 30 |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10598801
|
SI Analytics™
285400583 |
De 600 a 3000 cSt | 2,43 mm | N.º capilar IIIc, constante K = 3 |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- De conformidad con ISO 3105, ASTM D 2515 y ASTM D 446
- Calibrados para mediciones manuales
- Nivel de bola suspendido para la determinación de la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano
- Entregado con certificado del fabricante de acuerdo con la norma DIN 55 350, parte 18
- Se suministra con marcas de anillo para mediciones automáticas o manuales
- Cantidad de llenado: De 15 a 20 ml
- Longitud total: aprox. 285 mm
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
Especificaciones
Viscosímetro Ubbelohde ASTM | |
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
Determinación de la viscosidad de los líquidos newtonianos |
Sí | |
∼ 285 mm | |
De 15 ml a 20 ml |