Learn More
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300
Alfombrilla desechable para recoger polvo que consta de 40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. La superficie de alta adherencia elimina el polvo y las partículas pequeñas de las suelas de los zapatos y de las ruedas de los carritos.
Marca:  3M™ Nomad™ 7100050745
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17198690
Descripción
Descripción
  • Alfombrilla de control de contaminación desechable de varias capas
  • Diseñada para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son factores fundamentales
  • Despegue una capa para dejar la siguiente a la vista
  • Colóquela sobre cualquier superficie limpia; no se requieren bordes ni marco de sujeción
  • El aditivo antimicrobiano detiene el crecimiento de microorganismos
  • Las hojas numeradas proporcionan control y ayudan a las auditorías de aseguramiento de la calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
115 x 60 cm
Control de contaminación
Adhesivo sensible a la presión (PSA)
46 in
Estera de entrada
60 cm
40 láminas/alfombrillas, 6 alfombrillas/caja
Azul
115 cm
24 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300 > 115 x 60 cm, azul