Learn More
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Stoppers
Featuring PTFE-like coatings to prevent reactions due to sample contact with rubber. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Stoppers are manufactured in a silicone-free environment.
Marca:  Wheaton™ W224100-421
1296.75 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11738959
  • 1450.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Completamente revestido con un polímero fluorado
  • Cumplen con las farmacopeas estadounidense, europea y japonesa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1,3cm
39 durómetros
Gris
Tapón recto de 20 mm con OmniFlex 3G
2cm
Caucho de bromobutilo