Learn More
IKA™ Dispersor digital ULTRA-TURRAX™ T 18
Dispersa volúmenes de 1 a 1500 ml (H2O) con pantalla de velocidad digital. El dispersor digital IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 ofrece un intervalo amplio de velocidad de 3000 a 25 000 rpm que permite que los usuarios trabajen a altas velocidades periféricas incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.
1940.00€ - 3080.00€
Especificaciones
Velocidad | De 3000 a 25.000 rpm |
---|---|
Tensión | 220/240 V |
Requisitos eléctricos | 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W |
Hertz | 50 Hz |
Vataje | 500 W |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13470657
![]() |
IKA™
0009022800 |
Paquete de dispersador digital | Herramienta de dispersión S 18 N - 19 G |
3080.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13396299
![]() |
IKA™
0003720000 |
Dispensador digital | Control electrónico de velocidad y protección contra sobrecarga. Con enchufe europeo. |
1940.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Instrumento de dispersión a precio competitivo para volúmenes de 1 a 1500 ml (H2O) con pantalla de velocidad digital. Ofrece un intervalo amplio de velocidad de 3000 a 25 000 rpm que permite que los usuarios trabajen a altas velocidades periféricas incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.- Pantalla digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad.
- Protección contra sobrecarga eléctrica
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla.
- Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños.
- Pantalla de código de errores
- Funcionamiento silencioso
- Protección del motor contra sobrecarga
- Pantalla digital para un control preciso de las velocidades establecidas y reales 2+1 años después de registrarse en 2+1 www.ika.com/register
- Mando giratorio para ajustar la velocidad
Especificaciones
De 3000 a 25.000 rpm | |
220/240 V, 50/60 Hz, 500 W | |
500 W | |
106 mm | |
87 mm | |
T 18 ULTRA-TURRAX™ | |
5000 mPas |
220/240 V | |
50 Hz | |
De 1 ml a 1,5 l | |
450 mm | |
LED | |
1 unidad |