Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
10 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone. Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice.
Marca: Merck PBGC06210
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
10 kDa NMWL, polietersulfona Biomax.Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro.Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 µm, 0,22 µm y 0,45 µm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y ventajas:
- Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
- Las membranas Ultracel™ Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
- Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalación
Especificaciones
Ultrafiltración | |
PES Biomax | |
10 kDa | |
28,7 cm2 | |
Poliestersulfona (PES) | |
Membrana de ultrafiltración | |
63,5 mm |
Discos de ultrafiltración | |
PES | |
PBGC | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
10Pack | |
2,5 in | |
63,5 mm |