Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
10 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone. Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice.
284.00€ - 605.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Ultrafiltración |
---|---|
Formato | Discos de ultrafiltración |
Material | PES Biomax |
MWCO | 10 kDa |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10116140
|
Merck
PBGC02510 |
0,98 in | 25 mm |
284.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15432670
|
Merck
PBGC04310 |
1,75 in | 44,5 mm |
460.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10470601
|
Merck
PBGC04710 |
1,85 in | 47 mm |
380.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10320121
|
Merck
PBGC06210 |
2,5 in | 63,5 mm |
555.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15472670
|
Merck
PBGC07610 |
2,99 in | 76 mm |
605.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
10 kDa NMWL, polietersulfona Biomax.Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.
Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.
Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.
Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.
Features & Benefits:
- Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm
- Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements
- Compatible with Amicon™ Stirred Cells
Applications:
Concentration, Buffer Exchange, Desalting
Especificaciones
Ultrafiltración | |
PES Biomax | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
10Pack |
Discos de ultrafiltración | |
10 kDa | |
Poliestersulfona (PES) |