Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 1999
Potent and selective EZH2/EZH1 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 4904/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18779528
  • 286.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
UNC 1999 is a potent and SAM-competitive EZH2/EZH1 lysine methyltransferase inhibitor (IC50 values are 10 and 45 nM, respectively). Selective for EZH2/EZH1 over a panel of other methyltransferases and non-epigenetic targets. Reduces H3K27me3 levels in vitro. Prolongs survival of MLL-AF9 bearing mice. Orally bioavailable.
Negative Control also available.
Especificaciones
Especificaciones
>99%
UNC 1999
UNC 1999
10 mg
569.74
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación